Learn More
Scienceware Heavy-Duty Steel Reinforced PE Policeman
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
20.3 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Descrizione
- Policeman is reinforced with a 1/4 in. (6 mm) steel rod to provide added strength.
- Enclosed in polyethylene for excellent chemical resistance.
- Tapered, flat end measures 1 in. (2.5 cm) L x 1 in. (2.5 cm) W.
- Temperature range is -58°F to +176°F (-50°C to +80°C).
Specifica
Specifica
| Quantità | 6 Pk. |
| Sterilità | Sterile |
| Forma | Tapered Flat End |
| Product Type | Stirring Rod |
| Lunghezza (sistema imperiale) lama | 1 in. |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 8 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) lama | 25.4 mm |
| Larghezza (sistema imperiale) lama | 1 in. |
| Larghezza (sistema metrico) lama | 25.4 mm |
| Dimensioni (L x P) | Blade: 25.4 x 25.4 mm |
| Vedi altri risultati |