Learn More
Buerkle™ Polyethylene Hose Couplings
Codice prodotto. 10385512 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
11 to 14 mm
13 to 16 mm
3 to 5 mm
5 to 7 mm
7 to 10 mm
9 to 12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Codice prodotto. 10385512
Marca: Buerkle™ 87041012
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Attachable, conical hose couplings for pressureless operation.
  • Manufactured from polyethylene
  • Provided 10 per pack
  • Available for a range of hose diameters
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Certificazione/Conformità EU Foodstuffs, RoHS
Diametro (sistema metrico) 9 to 12 mm
Autoclavabile Autoclavable
Materiale Polyethylene
Da utilizzare con 9 to 12 mm Hose
Da utilizzare con (applicazione) Pressureless Operation
Quantità confezione 10/Pk.
Forma Conical
Product Type Hose Coupling