Learn More
Buerkle™ Polyethylene Hose Couplings
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
11 to 14 mm
13 to 16 mm
3 to 5 mm
5 to 7 mm
7 to 10 mm
9 to 12 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Manufactured from polyethylene
- Provided 10 per pack
- Available for a range of hose diameters
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | EU Foodstuffs, RoHS |
| Diametro (sistema metrico) | 3 to 5 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Materiale | Polyethylene |
| Da utilizzare con | 3 to 5 mm Hose |
| Da utilizzare con (applicazione) | Pressureless Operation |
| Quantità confezione | 10/Pk. |
| Forma | Conical |
| Product Type | Hose Coupling |