Learn More
Masterflex™ Polyethylene Male Pipe Adapter, pack of 100
Codice prodotto. 11780119
Click to view available options
Dimensioni dei tubi:
1/2 in.
3/8 in.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 11780119
Marca: Masterflex™ 3062564
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Designed for quick and easy assembly without tools
  • Polyethylene Male Pipe Adapter
  • Adapts from a NPT male thread to a hose barb
  • Barbed fittings are designed for quick and easy assembly without tools
  • Combine these simple, economical fittings with our flexible tubing for use in your low-pressure applications (generally less than 30psi)
  • Available in packs of ten
Specifica
Descrizione Barb x NPT(M) Connection
Autoclavabile Not Autoclavable
Materiale HDPE
Dimensioni dei tubi 1/2 in.
Flessibile flangiato 1/2 in.
Porta di uscita 3/8 in. NPT(M)
Dimensione della porta 1/2 in.
Metodo di sterilizzazione Ethylene Oxide
Dimensioni filo 3/8 in. NPT(M)
Colore Semitrasparente
Product Type Male Pipe Adapter