Learn More
Bel-Art™ Scienceware™ Flacone per liquido di lavaggio in polietilene a collo stretto
Codice prodotto. 11704446 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 12
Codice prodotto. 11704446
Marca: Bel-Art™ Scienceware™ F116180008
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Le spruzzette in polietilene a bassa densità sono dotate di tappi in polipropilene di diversi colori per un'identificazione rapida e immediata del contenuto
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Capacità (sistema imperiale) 8 oz.
Colore Natural
Include Tappo in polipropilene naturale
Materiale Polietilene
Quantità Confezione da 12
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura naturale
Closure Included Yes
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Stretta
Forma Cylindrical
Product Type Flacone per liquido di lavaggio
Chemical Label Unlabeled
Materiale chiusura Polipropilene
Dimensione chiusura 28 mm
Tipo di chiusura Tappo in polipropilene naturale