Learn More
BioClean™ SafeStep NSO Cleanroom Overshoes
Codice prodotto. p-8009872
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
400 mm
455 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 400
Codice prodotto. 12952245
Marca: BioClean™ NSO016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Overshoes have low levels of particle shedding and are processed to ensure ISO Class 5 compatibility. Elastomer coating ensures good grip and durability.
  • Slip-resistant
  • Low levels of particle shedding
  • Durable
  • Elastomer coating
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polyethylene
Colore White
Certificazione/Conformità ISO 9001:2015
Tipo di imballaggio 100 pieces per sealed inner PE bag; one inner bag per sealed outer PE bag; four outer bags per lined carton (400 pieces)
Lunghezza (sistema metrico) 400 mm
Altezza (sistema metrico) 170 mm
Product Type Controlled Environments Shoe Covers