Learn More
Medline™ Pipette Pasteur in polietilene
Codice prodotto. p-8000339
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
23 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 12827625
Marca: Medline™ 200060
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use these pipettes for a variety of liquid handling applications. Medline™ Polyethylene Pasteur Pipets are made of transparent, inert and low intensity polyethylene.
  • Non-Sterile
  • Graduated each 0.5mL up to 5mL 
  • Volumetrical tolerance: ±10%
Specifica
Diametro (sistema metrico) esterno 9 mm
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Quantità Confezione da 100
Stile della parte superiore A lampadina
Colore Trasparente
Volume (sistema metrico) 23 ml
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Tipo Pipetta Pasteur
Monouso