Learn More
Corning™ Polyethylene PCR Microplate Sealing Tape
Codice prodotto. 10646473 Sfoglia Tutto Corning Prodotti
Click to view available options
Materiale:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10646473
Marca: Corning™ 6524AL
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Thermowell™ GOLD PCR consist of five product groups: 0.2mL and 0.5mL individual PCR tubes, 1 x 8 0.2mL tube strips and caps (including optically clear flat cap strips for RT-PCR), 96 well polypropylene PCR plates, 384 well polypropylene PCR microplates, and sealers for PCR reaction vessels. Each group features a variety of formats to ensure compatibility with thermocycling and sequencing instrumentation, application requirements and user preferences.
  • Tubes and plates feature ultra thin and uniform wall thickness
  • Longer cap flanges on tubes and strips
  • Full skirt, half skirt and elevated skirt formats for 96 well plates
  • Optically clear 1 x 8 flat cap strips and tape
  • Certified RNase/DNase free For PCR* and quantitative real-time PCR
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale Polyethylene
Sterilità Non-sterile
Autoclavabile Autoclavable
N. per custodia 100 Each
N. per confezione 100 Each
Product Type PCR Microplate Sealing Tape
Certificazione di RNasi/DNasi assenti Yes