Learn More
Buerkle™ Polyethylene Round All Purpose Boxes
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PE, transparent
- No crevices
- |PE, transparent
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 mL |
| Tipo di chiusura | Press-in Lid |
| Colore | Transparent |
| Materiale | Polyethylene |
| Forma | Round |
| Da utilizzare con (applicazione) | Storing, Packing, Taking Samples, Sampling and Transport of Pastes, Granules, Powders, Soil Samples and Frozen Goods (-40°C up to Briefly +95°C) |
| Include | Press-In Lid |
| Product Type | Multi-Purpose Box |
| Altezza (sistema metrico) | 90 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 78 mm |