Learn More
Buerkle™ Polyethylene Round All Purpose Boxes
Codice prodotto. 10372292 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10372292
Marca: Buerkle™ 62101001
Box for storing, packing, taking samples, sampling and transport of pastes, granules, powders, soil samples and frozen goods (-40 °C up to briefly +95 °C). Ideal use of space, can be stacked. Complete with press-in lid
  • PE, transparent
  • No crevices
  • |PE, transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Tipo di chiusura Press-in Lid
Colore Transparent
Materiale Polyethylene
Forma Round
Da utilizzare con (applicazione) Storing, Packing, Taking Samples, Sampling and Transport of Pastes, Granules, Powders, Soil Samples and Frozen Goods (-40°C up to Briefly +95°C)
Include Press-In Lid
Product Type Multi-Purpose Box
Altezza (sistema metrico) 110 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 136 mm