Learn More
Buerkle™ Polyethylene Round All Purpose Boxes
Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- PE, transparent
- No crevices
- |PE, transparent
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Colore | Transparent |
| Materiale | Polyethylene |
| Forma | Round |
| Da utilizzare con (applicazione) | For Storing, Packing, Taking Samples, Sampling and Transport of Pastes, Granules, Powders, Soil Samples and Frozen Goods (-40 up to Briefly 95°C) |
| Product Type | All purpose box |
| Altezza (sistema metrico) | 143 mm |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 169 mm (top), 148 mm (bottom) |