Learn More
Buerkle™ Polyethylene Round All Purpose Boxes
Codice prodotto. 10780773 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 10780773
Marca: Buerkle™ 62100500
Box for storing, packing, taking samples, sampling and transport of pastes, granules, powders, soil samples and frozen goods (-40 °C up to briefly +95 °C). Ideal use of space, can be stacked. Complete with press-in lid
  • PE, transparent
  • No crevices
  • |PE, transparent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 mL
Chiarezza Transparent
Materiale chiusura Polyethylene
Tipo di chiusura Press-in Lid
Colore Transparent
Materiale Polyethylene
Forma Round
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuff
Include Press-In Lid
Product Type Container
Quantità 24/PK
Temperature Range (Metric) –40 to 95°C
Altezza (sistema metrico) 127 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 75 mm
Peso (sistema metrico) 0.06 kg