Learn More
Kartell™ Tappi per contenitori per campioni in polietilene
Click to view available options
Materiale:
Polyethylene
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
Descrizione
Available in the push-in design.
- Made from polyethylene
- For use with Centrifichem™, Technicon™ and Beckman™ analyzers
Specifica
Specifica
| Descrizione | A pressione |
| Diametro (sistema metrico) | 16mm |
| Materiale | Polyethylene |
| Product Type | Tappo per coppetta portacampioni |