Learn More
Kartell™ Fiala per campioni in polietilene
Codice prodotto. 10737152
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2.5 ml
5 ml
8 ml
Altezza (sistema metrico):
31.5 mm
50 mm
57.6 mm
Diametro (sistema metrico) interno:
5 mm
14 mm
17.2 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 10737152
Marca: Kartell™ 0073700
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In polietilene leggero e infrangibile. Le provette campione in polietilene Kartell™ sono utilizzabili come contenitori di pesatura.
  • General purpose containers with push in hinged lids
  • Flat bottom, lightweight and shatterproof
  • Wall thickness approximately 1mm
  • Suitable for foodstuff
Specifica
Diametro (sistema metrico) interno 5 mm
Materiale Polietilene
Volume (sistema metrico) 5 ml
Da utilizzare con (applicazione) Possono essere usati come contenitori per pesata
N. per confezione 1
Stile della base Fondo piatto
Altezza (sistema metrico) 50 mm
Quantità Confezione da 100
Tipo Tube