Learn More
Kartell™ Tappo a vite per bottiglia con beccuccio corto in polietilene
Click to view available options
Dimensioni filettatura (sistema metrico):
GL 18
GL 25
Lunghezza (sistema metrico):
16 mm
40 mm
41mm
Tipo di chiusura:
Long Spout
Vite
Descrizione
Manufactured from polyethylene for strength and fit. Kartell™ Polyethylene Dropping Bottle Screw Caps, available in a variety of sizes and spout styles, provide a sturdy solution for laboratory dropping needs.
- Available in long or short dropping spout
- Fits standardized narrow and wide neck bottles
- Precision dropping for exact measurements with long spout
- Steady stream for filling small quantities with short spout
- Supplied with PE tip closure cap to avoid spillage
Specifica
Include | PE cap for tip closure |
Materiale | Polietilene |
Lunghezza (sistema metrico) | 16 mm |
Quantità | Confezione da 100 |
Dimensioni filettatura (sistema metrico) | GL 18 |
Tipo di chiusura | Vite |
Da utilizzare con (apparecchiatura) | Flaconi standardizzati a collo stretto e a collo largo |