Learn More
Euro Protection™ Polyethylene Tarpaulin
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
4 x 5 m
8 x 12 m
Quantità:
1/Pk.
12/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Descrizione
- Woven polyethylene construction
- Two-colored, blue-green
- Eyelets every meter
- Lightweight
Specifica
Specifica
| Materiale | Woven Polyethylene |
| Colore | Blue, Green |
| Dimensioni (L x P) | 4 x 5 m |
| Quantità | 12/Pk. |