Learn More
Euro Protection™ Polyethylene Tarpaulin
Codice prodotto. p-7146809
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
4 x 5 m
8 x 12 m
Quantità:
1/Pk.
12/Pk.
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 12
Codice prodotto. 12043586
Marca: Euro Protection™ 77182
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Euro Protection™ Polyethylene Tarpaulin is a convenient, lightweight cover suitable for a variety of protective uses.
  • Woven polyethylene construction
  • Two-colored, blue-green
  • Eyelets every meter
  • Lightweight
Specifica
Materiale Woven Polyethylene
Colore Blue, Green
Dimensioni (L x P) 8 x 12 m
Quantità 1/Pk.