Learn More
Kautex™ Contenitori a collo largo in polietilene tereftalato
Codice prodotto. 17858157
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
200 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
N. per custodia:
44
96
162
406
480
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 162
pezzi 406
pezzi 44
pezzi 480
pezzi 96
Codice prodotto. 17858157
Marca: Kautex™ 2000074375
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Use the brilliant transparency of the Kautex™ Wide Neck Theraphthalate (PETG) Containers, Crystal-clear for a great product presentation.
  • Series 310
  • Transparent PETG
  • Square with wide neck opening
  • Easy to fill and clean
  • Leakproof
  • Without closure
  • Ideal for product presentation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 ml
Colore Trasparente
Descrizione Series 310
Diametro (sistema metrico) interno collo 69 mm
Da utilizzare con (applicazione) Confezionamento, erogazione, invio di campioni, spedizione, conservazione
Materiale Polietilene tereftalato
N. per custodia 96
Quantità Cassa da 96
Trasparenza Crystal-clear
Closure Included No
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 143 mm
Product Type Contenitori con collo largo