Learn More
GUERIN PLASTIQUES Manicotti trasparenti in polietilene
Click to view available options
Size:
0.1 Thick x 120Wmm
0.1 Thick x 140Wmm
0.1 Thick x 180Wmm
0.1 Thick x 55Wmm
0.1 Thick x 64Wmm
Spessore 0.1 x P 100 mm
Spessore 0.1 x P 200 mm
Spessore 0.1 x P 250 mm
Spessore 0.1 x P 300 mm
Spessore 0.1 x P 350 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 350m long in total
- Provided on a handy roll
- Available in a variety of widths
Specifica
Specifica
| Quantità | 1/Pk. |
| Tipo | Manicotti in polietilene |
| Materiale | Polietilene |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Qualità alimentare |
| Lunghezza (sistema metrico) | 350 m |
| Size | Spessore 0.1 x P 300 mm |
| Colore | Trasparente |