Learn More
Justrite™ Polyethylene Tray/Sump Combination for Shelf #29935 or 4 Gallon Safety Cabinet
Codice prodotto. 11945534
Click to view available options
Colore:
White
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 11945534
Marca: Justrite™ 25934
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Increase the efficiency and space of existing cabinetry. The Justrite™ Polyethylene Tray/Sump Combination for Shelf #29935 or 4 Gallon Safety Cabinet is a great way protect cabinets from any leaks/spills with a poly tray that can fit over the shelf, or inside the bottom sump.
Specifica
Colore White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Fits shelf for 4-gallon cabinet
Dimensioni (L x P) 337 x 346 mm (13.25 x 13.265 in.)