Learn More
Cole-Parmer™ Polyethylene Trigger Spray Bottles with Polypropylene Caps
Codice prodotto. 11705169 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
650 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 11705169
Marca: Cole-Parmer™ 0609105
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Translucent high-density polyethylene (HDPE) bottles with a white polypropylene cap and trigger-motion spray assembly with stainless steel bearing. Cole-Parmer™ Polyethylene Trigger Spray Bottles with Polypropylene Caps are impact resistant and provide and excellent moisture barrier.
  • Translucent high-density polyethylene (HDPE) bottles include a white polypropylene cap and trigger-motion spray assembly with stainless steel bearings.
  • HDPE provides an excellent moisture barrier and is impact resistant.
  • Turn nozzle to adjust spray to fine mist, coarse burst, or powerful stream.
  • Graduated in ounces.
  • Features a curved grip.
Specifica
Capacità (sistema metrico) 650 mL
Colore Translucent
Materiale HDPE
N. per confezione 4/Pk
Altezza (sistema metrico) 19.1 cm
Product Type Trigger Spray Bottle
Materiale chiusura Polypropylene
Diametro (sistema metrico) 8.4 cm
Autoclavabile Non autoclavabile