Learn More
Bel-Art™ Sacchetti in polietilene
Codice prodotto. 15582101 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 16 in. (254 x 406mm)
16 x 10 in (406 x 254 mm)
16 x 8 in (406 x 203 mm)
20 x 12 in (508 x 305 mm)
Spessore (sistema metrico):
0.038 mm
0.102 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15582101
Marca: Bel-Art™ H131761016
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I sacchetti trasparenti riutilizzabili sono particolarmente adatti per la spedizione e la conservazione, e sono utili soprattutto come sacchetti per campioni
  • Materiale approvato dalla FDA; senza lattice
  • Diverse misure disponibili per soddisfare al meglio i requisiti di imballaggio specifici
  • Non autoclavabili
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Zip Tie
Colore Clear
Monouso Single-use
Materiale PE (polietilene)
Sterilità Sterile
Spessore (sistema metrico) 0.038 mm
Dimensioni (L x P) 16 x 10 in (406 x 254 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 16 pollici
Lunghezza (sistema metrico) 406 mm
Larghezza (sistema imperiale) 10 in
Larghezza (sistema metrico) 254 mm
Product Type Sample Bag
Titolo del prodotto
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.