Learn More
Bel-Art™ Sacchetti in polietilene
Codice prodotto. p-32596 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
10 x 16 in. (254 x 406mm)
16 x 10 in (406 x 254 mm)
16 x 8 in (406 x 203 mm)
20 x 12 in (508 x 305 mm)
Spessore (sistema metrico):
0.038 mm
0.102 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
Codice prodotto. 15339202
Marca: Bel-Art™ H131760816
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
I sacchetti trasparenti riutilizzabili sono particolarmente adatti per la spedizione e la conservazione, e sono utili soprattutto come sacchetti per campioni
  • Materiale approvato dalla FDA; senza lattice
  • Diverse misure disponibili per soddisfare al meglio i requisiti di imballaggio specifici
  • Non autoclavabili
Specifica
Autoclavabile Not Autoclavable
Tipo di chiusura Zip Tie
Colore Clear
Monouso Single-use
Materiale PE (polietilene)
Sterilità Non-sterile
Spessore (sistema metrico) 0.038 mm
Dimensioni (L x P) 16 x 8 in (406 x 203 mm)
Lunghezza (sistema imperiale) 16 in
Lunghezza (sistema metrico) 406 mm
Larghezza (sistema imperiale) 8 in
Larghezza (sistema metrico) 203 mm
Product Type Sample Bag