Learn More
Kartell™ Wash Bottle with Straight Tube
5.70 EUR valido fino al 2024-05-31
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21638" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Descrizione
- Stream of liquid is obtained by blowing through the straight tube
- Direction of the stream of liquid can be controlled by hand
- Suitable for foodstuff
Specifica
Diametro (sistema metrico) | 75 mm |
Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
Product Type | Wash Bottle |
Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
Colore | Translucent |
Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
Include | Straight tube |
Materiale | Polyethylene |
Linea di prodotti | Bottle |