Learn More
Kartell™ Wash Bottle with Straight Tube
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
1000 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 10
Descrizione
- Stream of liquid is obtained by blowing through the straight tube
- Direction of the stream of liquid can be controlled by hand
- Suitable for foodstuff
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Colore | Translucent |
| Da utilizzare con (applicazione) | Foodstuff |
| Include | Straight tube |
| Materiale | Polyethylene |
| Linea di prodotti | Bottle |
| Altezza (sistema metrico) | 180 mm |
| Product Type | Wash Bottle |
| Diametro (sistema metrico) | 75 mm |