Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene; Colore: Naturale
Codice prodotto. 15961391
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
30.8 mm
39.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 164
pezzi 294
pezzi 90
Codice prodotto. 15961391
Marca: Kautex™ 2000070538
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In HDPE per garantire resistenza e durata. I flaconi quadrati con imboccatura larga in polietilene Kautex™ sono ideali per il confezionamento, la conservazione e il trasporto di terreni.
  • Easy filling, emptying and cleaning
  • Ribbed sides for a secure grip
  • Rectangular labelling field
  • Rectangular shape optimizes space utilisation
  • Leakproof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 250 ml
Colore Colore naturale
Diametro (sistema metrico) interno collo 30.8 mm
Da utilizzare con (applicazione) Confezionamento, conservazione, trasporto
Materiale Polietilene ad alta densità
N. per custodia 294
Quantità Cassa da 294
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 110.5 mm
Product Type Bottiglia a collo largo