Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene; Colore: Naturale
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 ml
500 ml
1000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
30.8 mm
39.2 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 164
pezzi 294
pezzi 90
Descrizione
- Easy filling, emptying and cleaning
- Ribbed sides for a secure grip
- Rectangular labelling field
- Rectangular shape optimizes space utilisation
- Leakproof
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 250 ml |
| Colore | Colore naturale |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 30.8 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Confezionamento, conservazione, trasporto |
| Materiale | Polietilene ad alta densità |
| N. per custodia | 294 |
| Quantità | Cassa da 294 |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Altezza (sistema metrico) | 110.5 mm |
| Product Type | Bottiglia a collo largo |