Learn More
Bel-Art™ Bottiglia per lavaggio con imboccatura larga in polietilene
Codice prodotto. 12328118 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetone
Acqua
Custom Write-on
Etanolo 70%
Etilacetato
Metiletilchetone
Olio lubrificante
Soap
Toluene
Colore chiusura:
Blu
Rosso
Verde
naturale
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 12328118
Marca: Bel-Art™ F117160007
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polipropilene. I flaconi per liquido di lavaggio in polietilene con imboccatura larga Bel Art™ sono dotati di un'apertura da 53 mm (2 inch) per un agevole riempimento.
  • Prestampate con nomi e formule di sostanze chimiche, rombo a quattro colori secondo le indicazioni National Fire Protection Association (NFPA) sezione 704, rischi per la salute, numero CAS (Chemical Abstract System, Servizio di documentazione chimica), nonché abbigliamento e dotazioni di protezione consigliate
  • Flaconi in LDPE semitrasparente; l'ipoclorito di sodio è in un flacone in LDPE bianco, per una protezione dalla luce fra 230 e 450 nm; il toluene è un flacone in LDPE rosso
  • Chiusure in polipropilene dotate di codice colore per una rapida e facile identificazione
  • Conforme ai requisiti OSHA indicati nell'Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • 500 ml - 4/confezione, 1000 ml - 4/confezione; l'assortimento da 6 per confezione include un flacone ciascuno di: acetone, candeggina, acqua distillata, etanolo, isopropanolo e LYOB
Nota: utilizzare LYOB solo con solventi compatibili con LDPE
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Colore Semitrasparente
Diametro collo esterno (sistema metrico) 53 mm
Include Tappo in polipropilene verde
Materiale Polietilene
Quantità Confezione da 4
Colore chiusura Verde
Certificazione/Conformità Conformità ai requisiti OSHA indicati nell'Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Bocca Larga
Product Type Spruzzetta
Chemical Label Etilacetato
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Tappo in polipropilene verde