Learn More
Bel-Art™ Bottiglia per lavaggio con imboccatura larga in polietilene
Codice prodotto. 12348118 Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetone
Acqua
Custom Write-on
Etanolo 70%
Etilacetato
Metiletilchetone
Olio lubrificante
Soap
Toluene
Colore chiusura:
Blu
Rosso
Verde
naturale
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Codice prodotto. 12348118
Marca: Bel-Art™ F117160010
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
In polipropilene. I flaconi per liquido di lavaggio in polietilene con imboccatura larga Bel Art™ sono dotati di un'apertura da 53 mm (2 inch) per un agevole riempimento.
  • Pre-printed with the Chemical name and formula, the National Fire Protection Association (NFPA) Section 704 Four-color Diamond, health hazards, Chemical Abstract System (CAS) number, and suggested protective clothing and equipment
  • Translucent LDPE bottles; Sodium Hypochlorite is white LDPE for light-protection between 230 and 450nm; Toluene is red LDPE bottle
  • Color-coded polypropylene closures aid in quick and easy identification
  • Provides compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
  • 500ml - 4/bag, 1000ml - 4/bag; assortment is 6 per bag, includes one each: Acetone, Bleach, Distilled Water, Ethanol, Isopropanol, and LYOB
Note: Use LYOB only with solvents compatible with LDPE
Specifica
Capacità (sistema metrico) 500 ml
Capacità (sistema imperiale) 16 oz.
Colore Semitrasparente
Diametro collo esterno (sistema metrico) 53 mm
Include Tappo in polipropilene naturale
Materiale Polietilene
Quantità Confezione da 4
Sterilità Non-sterile
Colore chiusura naturale
Certificazione/Conformità Conformità ai requisiti OSHA indicati nell'Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
Closure Included Yes
Monouso Reusable
Graduated No
Bocca Larga
Forma Cylindrical
Product Type Wash Bottle
Chemical Label Olio lubrificante
Materiale chiusura Polipropilene
Tipo di chiusura Natural Polypropylene Cap