Learn More
Bel-Art™ Bottiglia per lavaggio con imboccatura larga in polietilene
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
500 mL
500 ml
1000 ml
Chemical Label:
Acetone
Acqua
Custom Write-on
Etanolo 70%
Etilacetato
Metiletilchetone
Olio lubrificante
Soap
Toluene
Colore chiusura:
Blu
Rosso
Verde
naturale
Dimensione della confezione:
pezzi 4
Descrizione
- Prestampate con nomi e formule di sostanze chimiche, rombo a quattro colori secondo le indicazioni National Fire Protection Association (NFPA) sezione 704, rischi per la salute, numero CAS (Chemical Abstract System, Servizio di documentazione chimica), nonché abbigliamento e dotazioni di protezione consigliate
- Flaconi in LDPE semitrasparente; l'ipoclorito di sodio è in un flacone in LDPE bianco, per una protezione dalla luce fra 230 e 450 nm; il toluene è un flacone in LDPE rosso
- Chiusure in polipropilene dotate di codice colore per una rapida e facile identificazione
- Conforme ai requisiti OSHA indicati nell'Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200
- 500 ml - 4/confezione, 1000 ml - 4/confezione; l'assortimento da 6 per confezione include un flacone ciascuno di: acetone, candeggina, acqua distillata, etanolo, isopropanolo e LYOB
Nota: utilizzare LYOB solo con solventi compatibili con LDPE
Order Info
dimCapacityMetric
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 500 mL |
| Capacità (sistema imperiale) | 16 oz. |
| Colore | Translucent |
| Diametro collo esterno (sistema metrico) | 53mm |
| Include | Blue Cap |
| Materiale | LDPE, Polypropylene |
| Quantità | 4Pack |
| Sterilità | Non-sterile |
| Colore chiusura | Blu |
| Certificazione/Conformità | Compliance with OSHA requirements outlined in Hazard Communication Standard 29 CFR 1910.1200 |
| Vedi altri risultati |