Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
350 mL
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2500 mL
4000 ml
Colore:
Bianco
Colore naturale
Natural
Diametro (sistema metrico) interno collo:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 15
pezzi 190
pezzi 42
pezzi 700
pezzi 81
pezzi 90
Descrizione
- Wide neck opening facilitates filling and cleaning
- Square shape saves storage space
- Includes recessed labeling field
- Ideal for liquids, pastes and granulates
- Three types of closures available separately
- Most sizes UN approved for solids with associated closures (does not include 50 or 350 mL bottles)
- Use for packaging, sending samples, transporting, storage
- Leakproof
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1500 ml |
| Colore | Colore naturale |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 68.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione |
| Materiale | Polietilene ad alta densità |
| N. per custodia | 42 |
| Quantità | Cassa da 42 |
| Colore chiusura | Available in black, blue, or red. |
| Closure Included | No |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Vedi altri risultati |