Learn More
Kautex™ Bottiglia a collo largo in polietilene
Codice prodotto. 15911421
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
50 ml
100 ml
250 ml
350 mL
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2500 mL
4000 ml
Colore:
Bianco
Colore naturale
Natural
Diametro (sistema metrico) interno collo:
21.4 mm
24 mm
35 mm
42.5 mm
68.5 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 15
pezzi 190
pezzi 42
pezzi 700
pezzi 81
pezzi 90
Codice prodotto. 15911421
Marca: Kautex™ 2000071140
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Il polipropilene ad alta densità garantisce leggerezza, grande durata e resistenza. I flaconi quadrati in HDPE con collo largo Kautex™ sono versatili e disponibili in colore naturale e bianco, in una vasta gamma di formati.
  • Wide neck opening facilitates filling and cleaning
  • Square shape saves storage space
  • Includes recessed labeling field
  • Ideal for liquids, pastes and granulates
  • Three types of closures available separately
  • Most sizes UN approved for solids with associated closures (does not include 50 or 350 mL bottles)
  • Use for packaging, sending samples, transporting, storage
  • Leakproof
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 750 ml
Colore Colore naturale
Diametro (sistema metrico) interno collo 42.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Confezionamento, invio di campioni, trasporto, conservazione
Materiale Polietilene ad alta densità
N. per custodia 90
Quantità Scatola da 90
Colore chiusura Available in black, blue, or red.
Closure Included No
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 188 mm
Product Type Wide Neck Bottle