Learn More
Kautex™ Polyethylene Wide Neck Containers
Codice prodotto. 15201589
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2300 mL
4400 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 36
pezzi 52
Codice prodotto. 15201589
Marca: Kautex™ 2000083981
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
  • Natural color and space saving square shape
  • With molded hand-grip for safe and convenient handling
  • Ideal for collecting, storing and transporting solid chemicals
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 2300 mL
Colore Natural
Diametro (sistema metrico) interno collo 68.5 mm
Da utilizzare con (applicazione) Packaging, Dispensing, Sending Samples, Storage, Mailing
Include Moulded hand-grip
Materiale HDPE
N. per custodia 36
Quantità 36/Cs.
Forma Pozzetti quadrati
Altezza (sistema metrico) 188 mm
Product Type Wide Mouth Container
Da utilizzare con (apparecchiatura) Moulded Hand-Grip