Learn More
Kautex™ Polyethylene Wide Neck Containers
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2300 mL
4400 mL
Dimensione della confezione:
pezzi 36
pezzi 52
Descrizione
- Natural color and space saving square shape
- With molded hand-grip for safe and convenient handling
- Ideal for collecting, storing and transporting solid chemicals
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2300 mL |
| Colore | Natural |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 68.5 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Packaging, Dispensing, Sending Samples, Storage, Mailing |
| Include | Moulded hand-grip |
| Materiale | HDPE |
| N. per custodia | 36 |
| Quantità | 36/Cs. |
| Forma | Pozzetti quadrati |
| Altezza (sistema metrico) | 188 mm |
| Vedi altri risultati |