Learn More
Kautex™ Vaso a collo largo in polietilene
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 108
pezzi 48
pezzi 700
Descrizione
- Round, sturdy, easy to clean and leakproof
- Particularly suitable for storage, transport or disposal of powdery or granulated materials
- Closures are not included
Applications:
- packaging
- dispensing
- sending samples
- mailing
- transport
- storage
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 1500 ml |
| Colore | Incolore |
| Diametro (sistema metrico) interno collo | 67 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Confezionamento, erogazione, invio di campioni, conservazione, spedizione |
| Materiale | Polietilene ad alta densità |
| N. per custodia | Cassa da 48 |
| Peso (sistema metrico) | 0.06 kg |
| Colore chiusura | Nero |
| Chiarezza | Natural |
| Closure Included | No |
| Vedi altri risultati |