Learn More
Kautex™ Vaso a collo largo in polietilene
Codice prodotto. p-8013600
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 ml
250 ml
500 ml
750 ml
1000 ml
1500 ml
2000 ml
Diametro (sistema metrico) interno collo:
31 mm
41 mm
53 mm
67 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 108
pezzi 48
pezzi 700
Codice prodotto. 17888117
Marca: Kautex™ 2000071492
Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
In HDPE, per garantire resistenza e durata. I vasetti in polietilene Kautex™ con collo largo hanno aperture di facile riempimento per ridurre al minimo gli sprechi.
  • Round, sturdy, easy to clean and leakproof
  • Particularly suitable for storage, transport or disposal of powdery or granulated materials
  • Closures are not included
Applications:
  • packaging
  • dispensing
  • sending samples
  • mailing
  • transport
  • storage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Capacità (sistema metrico) 100 ml
Colore Incolore
Diametro (sistema metrico) interno collo 31 mm
Da utilizzare con (applicazione) Confezionamento, erogazione, invio di campioni, conservazione, spedizione
Materiale Polietilene ad alta densità
N. per custodia Cassa da 720
Peso (sistema metrico) 0.01 kg
Colore chiusura Nero
Chiarezza Natural
Closure Included No
Bocca Larga
Forma Rotondo
Altezza (sistema metrico) 48 x 77 mm
Product Type Vaso a collo largo
Diametro (sistema metrico) 48 mm