Learn More
Polyethyleneimine on silica beads, anion exchange resin, benzylated, 20-40 mesh, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11309458
Click to view available options
Quantità:
10 mL
50 mL
250 mL
Dimensione della confezione:
10mL
250mL
50mL
Codice prodotto. 11309458
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043304.AB
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Solid phase organic synthesis, affinity chromatography, catalyst support
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9002-98-6
Formula molecolare ((C2H5N)zC2H4N)y(C2H5N)x
Molecular Weight (g/mol) 43.07
Numero MDL MFCD00084427
InChI Key NOWKCMXCCJGMRR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyleneimine, ethylenimine, azacyclopropane, dimethyleneimine, ethylene imine, polyethyleneimine, dihydroazirene, everamine, aziran, polymin
PubChem CID 9033
ChEBI CHEBI:30969
IUPAC Name aziridine
SMILES *-CCNCCN(-*)CCN-*
Specifica
Materiale o nome chimico Polyethyleneimine on silica beads anion exchange resin
Nota nome Benzylated
Forma fisica Beads
Quantità 10 mL
Dimensioni maglia 20 to 40 Mesh
Sensibilità Hygroscopic