Learn More
Ancoretta magnetica in PTFE
Sfoglia Tutto SP Scienceware Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema imperiale):
0.31 in
Diametro (sistema metrico):
8 mm
Lunghezza (sistema imperiale):
2 in
Lunghezza (sistema metrico):
50 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Utile per test ambientali e applicazioni di biologia in cui sia necessario preparare e valutare piccoli volumi di campione
- Magnete in Alnico incapsulato in un rivestimento a basso attrito in Teflon™ PTFE omologato di grado FDA, USP di classe VI; durevole e inerte
- Prodotto in uno stabilimento con registrazione ISO 9001:2008 e ratificato da certificazione SGS
- Autoclavabile
Specifica
Specifica
| Autoclavabile | Sì |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001:2008 |
| Colore | Bianco |
| Diametro (sistema imperiale) | 0.31 in |
| Dimensioni (L x P x A) | 50 x 08 mm |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 2 in |
| Diametro (sistema metrico) | 8 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 50 mm |
| Materiale | Magnete AlNiCo |
| Quantità | 1/Ea. |
| Vedi altri risultati |