Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 100 to 20
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1000g
5kg
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 15 to 25 μm |
| Dimensione del poro | 100 Å |
| Fase stazionaria | POLYGOPREP 100 to 20 |
| Tecnica | Liquid Chromatography |
| pH | 2 to 8 |
| Quantità | 1 kg |
| Assorbente | POLYGOPREP |
| Area della superficie (sistema metrico) | 280 m2/g |
| Tipo | Polygoprep |
| Materiale | Silica |
| Vedi altri risultati |