Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 to 12
Codice prodotto. p-8012346 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 kg
1 kg
Dimensione della confezione:
1000g
100g
Codice prodotto. 10410502
Marca: Macherey-Nagel™ 711035.100
Specifica
Dimensione particelle 10 to 15 μm
Dimensione del poro 1000 Å
Fase stazionaria POLYGOPREP 1000 to 12
pH 2 to 8
Quantità 0.1 kg
Assorbente 'POLYGOPREP
Tipo Polygoprep
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Chromatography