Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 to 30 C18
Codice prodotto. 10787842 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 kg
1 kg
Dimensione particelle:
25 to 40 μm
40 to 63 μm
Dimensione della confezione:
1000g
100g
Codice prodotto. 10787842
Marca: Macherey-Nagel™ 711028.100
Specifica
Dimensione particelle 25 to 40 μm
Dimensione del poro 1000 Å
Fase stazionaria POLYGOPREP 1000 to 30
pH 2 to 8
Quantità 0.1 kg
Assorbente POLYGOPREP C18
Tipo Polygoprep
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Chromatography