Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 1000 to 30 C18
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 kg
1 kg
Dimensione particelle:
25 to 40 μm
40 to 63 μm
Dimensione della confezione:
1000g
100g
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 40 to 63 μm |
| Dimensione del poro | 1000 Å |
| Fase stazionaria | POLYGOPREP 1000 to 30 |
| pH | 2 to 8 |
| Quantità | 1 kg |
| Assorbente | POLYGOPREP C18 |
| Tipo | Polygoprep |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Chromatography |