Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 300 to 20 C4
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 kg
1 kg
Dimensione della confezione:
1000g
100g
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 15 to 25 μm |
| Dimensione del poro | 300 Å |
| Fase stazionaria | POLYGOPREP 300 to 20 |
| pH | 2 to 8 |
| Quantità | 0.1 kg |
| Assorbente | POLYGOPREP C4 |
| Tipo | Polygoprep |
| Da utilizzare con (applicazione) | Liquid Chromatography |