missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 130 C18

Codice prodotto. 10420692 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 kg
1 kg
Dimensione della confezione:
1000g
100g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10420692

Marca: Macherey-Nagel™ 711590.100

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Dimensione particelle 63 to 200 μm
Dimensione del poro 60 Å
Fase stazionaria POLYGOPREP 60 to 130
Tecnica Liquid Chromatography
pH 2 to 8
Quantità 0.1 kg
Assorbente POLYGOPREP C18
Area della superficie (sistema metrico) 350 m2/g
Tipo Polygoprep
Materiale Silica
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Chromatography
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato