Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 20 CN
Codice prodotto. 10174641 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
0.1 kg
1 kg
Dimensione della confezione:
1000g
100g
Codice prodotto. 10174641
Marca: Macherey-Nagel™ 711016.1000
Specifica
Dimensione particelle 15 to 25 μm
Dimensione del poro 60 Å
Fase stazionaria POLYGOPREP 60 to 20
Tecnica Liquid Chromatography
pH 2 to 8
Quantità 1 kg
Assorbente POLYGOPREP CN
Area della superficie (sistema metrico) 350 m2/g
Tipo Polygoprep
Materiale Silica
Da utilizzare con (applicazione) Liquid Chromatography