Learn More
Macherey-Nagel™ Polygoprep™ 60 to 50
Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
1 kg
5 kg
Dimensione della confezione:
1000g
5kg
Specifica
Specifica
| Dimensione particelle | 40 to 63 μm |
| Dimensione del poro | 60 Å |
| Fase stazionaria | POLYGOPREP 60 to 50 |
| Tecnica | Liquid Chromatography |
| pH | 2 to 8 |
| Quantità | 1 kg |
| Assorbente | POLYGOPREP |
| Area della superficie (sistema metrico) | 350 m2/g |
| Tipo | Polygoprep |
| Materiale | Silica |
| Vedi altri risultati |