Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Codice prodotto. 10062751 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione particelle:
5 μm
7 μm
10 μm
Dimensione del poro:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 10062751
Marca: Macherey-Nagel™ 711890.10
Specifica
Dimensione particelle 7 μm
Dimensione del poro 1000 Å
Tecnica Liquid Chromatography
Quantità 10 g
Tipo Polygosil Phases