Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 711600.100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10388481
  • 640.00€ / 100g
Spedizione stimata: 30-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
7 μm
Liquid Chromatography
Polygosil Phases
300 Å
100 g