Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Marca:  Macherey-Nagel™ 711280.100
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.01000kg
Codice prodotto. 10431842
  • 330.00€ / 100g
Spedizione stimata: 06-05-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Specifica
7 μm
Liquid Chromatography
Polygosil Phases
60 Å
100 g