Learn More
Macherey-Nagel™ Polygosil™ Phase
Codice prodotto. 10470882 Sfoglia Tutto Macherey-Nagel Prodotti
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Dimensione particelle:
5 μm
7 μm
10 μm
Dimensione del poro:
100 Å
1000 Å
300 Å
60 Å
Dimensione della confezione:
100g
10g
Codice prodotto. 10470882
Marca: Macherey-Nagel™ 711510.100
Specifica
Dimensione particelle 5 μm
Dimensione del poro 100 Å
Tecnica Liquid Chromatography
Quantità 100 g
Tipo Polygosil Phases